Learn More
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester, 97+%
Codice prodotto. 11411020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11411020 5 g 5g
11421020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11411020 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25393.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142851-03-4
Formula molecolare C13H23NO4
Molecular Weight (g/mol) 257.33
Numero MDL MFCD01763998
InChI Key MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 2758812
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 4-O-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Densità 1.046
Punti di ebollizione 120°C to 135°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 5 g
Peso formulazione 257.33
Percent Purity ≥97%