Learn More
1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan, 97%
Codice prodotto. 15446048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446048 25 g 25g
15436048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446048 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59663.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 143824-78-6 | C31H30N2O6 | 526.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143824-78-6
Formula molecolare C31H30N2O6
Molecular Weight (g/mol) 526.59
Numero MDL MFCD00153366
InChI Key ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Sinonimo fmoc-trp boc-oh, fmoc-l-trp boc-oh, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n1-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-trp boc, pubchem10048, 1-boc-n-fmoc-l-tryptophan, ksc910o8t, n1-boc-nalpha-fmoc-l-tryptophan
PubChem CID 9849766
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Boc-N-Fmoc-L-tryptophan
Punto di fusione ∽97°C (decomposition)
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 7698009
Sensibilità Moisture sensitive
Optical Rotation −21° (c=1 in DMF)
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]indol-3-yl]propanoic acid
Peso formulazione 526.58
Percent Purity 97%