Learn More
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane, 98%
Codice prodotto. 11449043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11449043 10 g 10g
11459043 50 g 50g
11469043 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449043 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11139.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-38-5
Formula molecolare C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.045
Numero MDL MFCD00000208
InChI Key SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
PubChem CID 67175
IUPAC Name 1-bromo-2,2-dimethoxypropane
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Densità 1.354
Punti di ebollizione 83°C to 87°C (80 mmHg)
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 10 g
Numero UN UN3271
Beilstein 2036095
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 183.05
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane