Learn More
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane, 98%
Codice prodotto. 11469043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469043 250 g 250g
11449043 10 g 10g
11459043 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469043 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11139.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 126-38-5 | C5H11BrO2 | 183.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-38-5
Formula molecolare C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.045
Numero MDL MFCD00000208
InChI Key SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane,1-bromo-2,2-dimethoxy, propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy, bromoacetone dimethyl acetal, bromo-2,2dimethoxypropane, bromo-2,2-dimethoxypropane, 1-bromo-2,2-dimethoxypropan, 1-bromo-2,2-dimethoxyprpopane, 1-bromo-2,2-dimethoxy propane, 1-bromo-2,2-dimethoxy-propane, bromoacetone dimethyl ketal
PubChem CID 67175
IUPAC Name 1-bromo-2,2-dimethoxypropane
SMILES CC(CBr)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Densità 1.354
Punti di ebollizione 83°C to 87°C (80 mmHg)
Punto d'infiammabilità 40°C (104°F)
Indice di rifrazione 1.447
Quantità 250 g
Numero UN UN3271
Beilstein 2036095
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 183.05
Percent Purity 98%