Learn More
1-Bromo-2,2-dimethylpropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-2,2-dimethylpropane |
| CAS | 630-17-1 |
| Formula molecolare | C5H11Br |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CBr |
| IUPAC Name | 1-bromo-2,2-dimethylpropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.04 |
| Peso formulazione | 150.0044 |