Learn More
1-Bromo-2,2-dimethylpropane, TRC
Codice prodotto. 30346618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346618 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346618 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB391975250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
CAS 630-17-1
Formula molecolare C5H11Br
Quantità 250 mg
Sinonimo 2,2-Dimethyl-1-bromopropane, 2,2-Dimethylpropyl bromide, Neopentyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C5H11Br/c1-5(2,3)4-6/h4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)CBr
IUPAC Name 1-bromo-2,2-dimethylpropane
Molecular Weight (g/mol) 151.04
Peso formulazione 150.0044