Learn More
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane, 90%, stabilized with sodium carbonate
Codice prodotto. 10417602 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10417602 10 g Bottiglia in vetro 10g
10008901 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10417602 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370980100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54149-17-6 | C5H11BrO2 | 183.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54149-17-6
Formula molecolare C5H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 183.05
Numero MDL MFCD00000238
InChI Key HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-2-methoxyethoxy ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxyethane, 1-bromo-3,6-dioxaheptane, ethane, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy, 2-2-methoxyethoxy ethyl bromide, 1-2-bromoethoxy-2-methoxy-ethane, 1-bromo-2-2-methoxy-ethoxy ethane, mpeg2-br, acmc-1alws, 7-bromo-2,5-dioxaheptane
PubChem CID 123532
SMILES COCCOCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Nota nome 90%
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3470g/mL
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(OCH2CH2)2Br
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.347
IUPAC Name 1-bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Stabilizzatore 0.1% sodium carbonate
Peso formulazione 183.04
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid