Learn More
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11954551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11954551 1 g 1g
11328480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11954551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 443840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 133739-70-5
Formula molecolare C6H2BrF3
Molecular Weight (g/mol) 210.98
Numero MDL MFCD00012232
InChI Key XSMLLZPSNLQCQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3,5-trifluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,5-trifluoro, 1-bromo-2,3,5-trifluoro-benzene, pubchem2305, acmc-209bte, intermediates-zcf02035, 2,3,5-trifluorobromo benzene, 2,3,5-trifluorophenyl bromide, paragos 390204, benzene,1-bromo-2,3,5-trifluoro
PubChem CID 2736399
IUPAC Name 1-bromo-2,3,5-trifluorobenzene
SMILES FC1=CC(F)=C(F)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2, 3, 5-trifluorobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 143°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 210.98
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.