Learn More
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene, 98%
Codice prodotto. 11464977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464977 25 g 25g
11474977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21904.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56961-77-4 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56961-77-4
Formula molecolare C6H3BrCl2
Molecular Weight (g/mol) 225.89
Numero MDL MFCD00000536
InChI Key HVKCZUVMQPUWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3-dichloro, benzene, bromodichloro, 2,3-dichloro-1-bromobenzene, 1-bromo-2,3-dichloro-benzene, attercop-chm at113305, bromodichlorobenzene, pubchem3607, monobromodichlorobenzene, acmc-209lv2
PubChem CID 42066
IUPAC Name 1-bromo-2,3-dichlorobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punti di ebollizione 243°C
Quantità 25 g
Beilstein 2246806
Peso formulazione 225.91
Percent Purity 98%