Learn More
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10093240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Glass bottle; 5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10093240 Glass bottle; 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10093240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 271160050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2, 4, 5-trifluorobenzene
Nota nome 99%
CAS 327-52-6
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 1.8020g/mL
Punti di ebollizione 143.0°C to 144.0°C
Punto d'infiammabilità 55°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C6H2BrF3
Formula lineare BrC6H2F3
Indice di rifrazione 1.4850 to 1.4870
Numero MDL MFCD00000306
Quantità 5g
Beilstein 05, 679
Gravità specifica 1.802
Sinonimo 2,4,5-trifluorobromobenzene, 2-bromo-1,4,5-trifluorobenzene, benzene, 1-bromo-2,4,5-trifluoro, 1-bromo-2,4,5-trifluoro-benzene, paragos 390205, 5-bromo-1,2,4-trifluorobenzene, fr bf df ee, pubchem2306, acmc-1cs6j, ksc224g3h
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
InChI Key DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)F)F
IUPAC Name 1-bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 210.98
PubChem CID 67597
Peso formulazione 210.98
Percent Purity 98%