Learn More
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene, 98%
Codice prodotto. 11437087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437087 100 g 100g
11427087 25 g 25g
11447087 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14439.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17715-69-4 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17715-69-4
Formula molecolare C8H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Numero MDL MFCD00009844
InChI Key NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC Name 1-bromo-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
Punto di fusione 24°C to 26°C
Densità 1.496
Punti di ebollizione 153°C to 155°C (18 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.572
Quantità 100 g
Beilstein 1867593
Peso formulazione 217.07
Percent Purity 98%