Learn More
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10522921 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522921 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10255280 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522921 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134170050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 17715-69-4
Formula molecolare C8H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Numero MDL MFCD00009844
InChI Key NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dimethoxybromobenzene, 1,3-dimethoxy-4-bromobenzene, 4-bromo-3-methoxyanisole, benzene, 1-bromo-2,4-dimethoxy, 4-bromoresorcinol dimethyl ether, 4-bromoresocinol dimethyl ether, 4-bromo-1,3-dimethoxybenzene, 1-brom-2,4-dimethoxybenzol, pubchem3036, acmc-1c5dw
PubChem CID 87266
IUPAC Name 1-bromo-2,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(Br)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2, 4-dimethoxybenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 25°C to 26°C
Colore Yellow
Densità 1.5070g/mL
Punti di ebollizione 153°C to 155°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(OCH3)Br
Indice di rifrazione 1.5718 to 1.5738
Quantità 5 mL
Beilstein 06, II, 819
Gravità specifica 1.507
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid