Learn More
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11431056 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11431056 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11431056 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520234410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2, 4-dinitrobenzene
CAS 584-48-5
Formula molecolare C6H3BrN2O4
Quantità 10 g
Sinonimo 2,4-dinitrobromobenzene, 4-bromo-1,3-dinitrobenzene, o,p-dinitrophenyl bromide, 2,4-dinitrophenyl bromide, dnbb, benzene, 1-bromo-2,4-dinitro, 2, 4-dinitrobromobenzene, 1-bromo-2,4-dinitrobenze, unii-4ms3ftw380, ccris 1801
InChI Key PBOPJYORIDJAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])Br
IUPAC Name 1-bromo-2,4-dinitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 247.004
PubChem CID 11441
ChEBI CHEBI:58999
Peso formulazione 247.01