Learn More
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11462958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11462958 5 g 5g
11452958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11462958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18670.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 167415-27-2
Formula molecolare C6H2BrF2NO2
Molecular Weight (g/mol) 237.99
Numero MDL MFCD00042184
InChI Key GJFYMYJYPARISZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,5-difluoronitrobenzene, 4-bromo-2,5-difluoro-1-nitrobenzene, benzene, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro, buttpark 29\01-58, 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitro-benzene, pubchem8498, zlchem 1046, acmc-209dwg, intermediates-zcf02256, ksc495e4h
PubChem CID 2736286
IUPAC Name 1-bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(F)=C(Br)C=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzene
Punto di fusione 55°C to 57°C
Quantità 5 g
Beilstein 7411347
Peso formulazione 237.99
Percent Purity 97%