Learn More
1-Bromo-2,6-difluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10655521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10655521 5 g Bottiglia in vetro 5g
10241143 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10655521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Identificatori chimici
CAS 64248-56-2
Formula molecolare C6H3BrF2
Molecular Weight (g/mol) 192.991
Numero MDL MFCD00009894
InChI Key HRZTZLCMURHWFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2,6-difluorobenzene, 2,6-difluorobromobenzene, benzene, 2-bromo-1,3-difluoro, 2-bromo-1,3-difluoro-benzene, m-difluorobromobenzene, pubchem3034, acmc-1bc5o, 2,6-difluoro-bromobenzene, 1-bromo-2,6-diflurobenzene
PubChem CID 123557
IUPAC Name 2-bromo-1,3-difluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2, 6-difluorobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F2C6H3Br
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 192.99
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid