Learn More
1-Bromo-2-butanone, 90%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10781725 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781725 25 g Bottiglia in vetro 25g
10119612 1 g Bottiglia in vetro 1g
10495993 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10781725 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222450250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 816-40-0
Formula molecolare C4H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 151
Numero MDL MFCD00000207
InChI Key CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
PubChem CID 13156
IUPAC Name 1-bromobutan-2-one
SMILES CCC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-butanone
Nota nome Stabilized
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4790g/mL
Punti di ebollizione 105°C (150.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5COCH2Br
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.469
Quantità 25 g
Beilstein 01,67
Gravità specifica 1.479
Stabilizzatore approx. 0.5% CaCO3
Peso formulazione 151
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-butanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.