Learn More
1-Bromo-2-butanone, tech. 90%, stab. with calcium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11368605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368605 5 g 5g
11358605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368605 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12081.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 816-40-0
Formula molecolare C4H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 151.003
Numero MDL MFCD00000207
InChI Key CCXQVBSQUQCEEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-butanone, 2-butanone, 1-bromo, 1-bromobutanone, bromomethyl ethyl ketone, bromobutanone, bromobutan-2-one, l-bromo-2-butanone, acmc-20aoxd, 1-bromo-butan-2-one
PubChem CID 13156
IUPAC Name 1-bromobutan-2-one
SMILES CCC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-butanone
Nota nome stabilized with calcium carbonate
Densità 1.479
Punti di ebollizione 48°C to 49°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.465
Quantità 5 g
Numero UN UN2927
Beilstein 741894
Peso formulazione 151.01
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche