Learn More
1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 97%
Codice prodotto. 11419557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11419557 5 g 5g
11429557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22057.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 374-25-4 | C4H3BrClF3 | 223.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374-25-4
Formula molecolare C4H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 223.42
Numero MDL MFCD00039225
InChI Key VULPFOSLGWWARI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobutene, 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro-1-butene, acmc-1ahj4, 1-butene,4,4-trifluoro, br-cf2-cfcl-ch=ch2, 1-bromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobut-3-ene, 1-butene,4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluoro
PubChem CID 136217
IUPAC Name 4-bromo-3-chloro-3,4,4-trifluorobut-1-ene
SMILES FC(F)(Br)C(F)(Cl)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-chloro-1,1,2-trifluoro-3-butene
Densità 1.678
Punti di ebollizione 98°C to 99°C
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 5 g
Beilstein 1758700
Peso formulazione 223.43
Percent Purity 97%