Learn More
1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 11331957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331957 10 g 10g
11341957 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11331957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07573.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29682-39-1 | C6H3BrClNO2 | 236.449 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29682-39-1
Formula molecolare C6H3BrClNO2
Molecular Weight (g/mol) 236.449
Numero MDL MFCD00051514
InChI Key YKSXEJZFIQAUHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-chloronitrobenzene, benzene,1-bromo-2-chloro-4-nitro, pubchem22601, acmc-209vlc, 2-chloro-4-nitro-bromobenzene, 4-bromo-3-chloro-nitrobenzene, bromo-2-chloro-4-nitrobenzene, 1-bromanyl-2-chloranyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 34667
IUPAC Name 1-bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-chloro-4-nitrobenzene
Punto di fusione 59°C to 62°C
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2253107
Peso formulazione 236.45
Percent Purity 98%