Learn More
1-Bromo-2-chlorobenzene, 98+%
Descrizione
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and synthetic chemistry. Further, it acts as a reagent in the preparation of arylpiperidines and aryltetrahydropyridines as 5-HT2C agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Bromo-2-chlorobenzene finds application in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis. It is also used as an intermediate in pharmaceutical and synthetic chemistry. Further, it acts as a reagent in the preparation of arylpiperidines and aryltetrahydropyridines as 5-HT2C agonists.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-2-chlorobenzene |
| Punto di fusione | -13°C |
| Densità | 1.649 |
| Quantità | 250 g |
| Indice di rifrazione | 1.5815 |
| Beilstein | 1855303 |
| Punti di ebollizione | 203°C to 205°C |
| Informazioni di solubilità | Immiscible with water. |
| Peso formulazione | 191.46 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Bromo-2-chlorobenzene
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-chlorobenzene