Learn More
1-Bromo-2-chlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30328868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328868 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328868 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68231010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromochlorobenzene
CAS 694-80-4
Formula molecolare C6 H4 Br Cl
Quantità 10 g
Sinonimo Benzene, 1-bromo-2-chloro- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Bromo-2-chlorobenzene (ACI), 1-Chloro-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-chlorobenzene, 2-Bromochlorobenzene, 2-Bromophenyl chloride, 2-Chloro-1-bromobenzene, 2-Chlorobromobenzene, 2-Chlorophenyl bromide, NSC 59694, o-Bromochlorobenzene, o-Bromophenyl chloride, o-Chlorobromobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1Br
IUPAC Name 1-bromo-2-chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Peso formulazione 189.9185