Learn More
1-Bromo-2-cyclohexylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11334895
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334895 25 g 25g
11314895 1 g 1g
11324895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334895 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18059.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59734-92-8 | C12H15Br | 239.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59734-92-8
Formula molecolare C12H15Br
Molecular Weight (g/mol) 239.16
Numero MDL MFCD02093987
InChI Key BXMDAGGQRIDSPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-cyclohexyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-cyclohexyl, acmc-20aoxa, l-bromo-2-cyclohexylbenzene, 2-bromo-1-cyclohexylbenzene
PubChem CID 10944502
IUPAC Name 1-bromo-2-cyclohexylbenzene
SMILES BrC1=CC=CC=C1C1CCCCC1
Spécification
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-cyclohexylbenzene
Densità 1.295
Punti di ebollizione 79°C to 83°C (0.01 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5605
Quantità 25 g
Beilstein 2365764
Peso formulazione 239.16
Percent Purity 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.