Learn More
1-Bromo-2-ethylbutane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10348880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10348880 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10542851 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10348880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305180050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3814-34-4
Formula molecolare C6H13Br
Molecular Weight (g/mol) 165.08
Numero MDL MFCD00000219
InChI Key KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC Name 3-(bromomethyl)pentane
SMILES CCC(CC)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-ethylbutane
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 143°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2CHCH2Br
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.453
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.17
Peso formulazione 165.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid