Learn More
1-Bromo-2-ethylbutane, 97%
Codice prodotto. 11481420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11481420 5 mL 5mL
11491420 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11481420 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26445.AA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3814-34-4 | C6H13Br | 165.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3814-34-4
Formula molecolare C6H13Br
Molecular Weight (g/mol) 165.074
Numero MDL MFCD00000219
InChI Key KKGUMGWNFARLSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-ethylbutane, 3-bromomethyl pentane, 2-ethylbutyl bromide, pentane, 3-bromomethyl, 3-bromomethyl-pentane, butane, 1-bromo-2-ethyl, 2-ethylbutylbromide, bromo-2-ethylbutane, 2-ethyl butyl bromide, 2-ethyl-1-bromobutane
PubChem CID 77432
IUPAC Name 3-(bromomethyl)pentane
SMILES CCC(CC)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-ethylbutane
Densità 1.179
Punti di ebollizione 145°C
Punto d'infiammabilità 36°C (96°F)
Odore Sweet
Indice di rifrazione 1.4515
Quantità 5 mL
Numero UN UN1993
Peso formulazione 165.07
Percent Purity 97%