Learn More
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene, 97%
Codice prodotto. 11479466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11479466 5 g 5g
11489466 25 g 25g
11499466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19190.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 136434-77-0 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136434-77-0
Formula molecolare C6H3BrFI
Molecular Weight (g/mol) 300.90
Numero MDL MFCD00042577
InChI Key OCODJNASCDFXSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-fluoroiodobenzene, 3-fluoro-4-bromo iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-iodo, 3-fluoro-4-bromo-iodobenzene, 1-bromo-2-fluoro-4-i, pubchem3231, acmc-209c5x, 3-fluoro-4-bromoiodobenzene, ksc490o1h
PubChem CID 2725006
IUPAC Name 1-bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
SMILES FC1=C(Br)C=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Punto di fusione 34°C to 38°C
Punti di ebollizione 80°C (2.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 4740251
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 300.9
Percent Purity 97%