Learn More
1-Bromo-2-iodobenzene, 98+%, stab. with copper
Codice prodotto. 11468876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468876 100 g 100g
11448876 5 g 5g
11458876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468876 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17020.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromoiodobenzene is used in the synthesis of diarylamines.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Light Sensitive. Protect from light. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-55-1
Formula molecolare C6H4BrI
Molecular Weight (g/mol) 282.906
Numero MDL MFCD00001030
InChI Key OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC Name 1-bromo-2-iodobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-iodobenzene
Nota nome stabilized with copper
Punto di fusione 9°C to 10°C
Densità 2.256
Punti di ebollizione 257°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6645
Quantità 100 g
Beilstein 1855309
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Not miscible or difficult to mix in water.
Peso formulazione 282.91
Percent Purity ≥98%