Learn More
1-Bromo-2-iodobenzene, 99%, stabilized
Codice prodotto. 10052850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10052850 5 g Bottiglia in vetro 5g
10323013 1 g Bottiglia in vetro 1g
10494985 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10052850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 221950050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 583-55-1 | C6H4BrI | 282.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-55-1
Formula molecolare C6H4BrI
Molecular Weight (g/mol) 282.9
Numero MDL MFCD00001030
InChI Key OIRHKGBNGGSCGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromoiodobenzene, o-bromoiodobenzene, 2-bromo-iodobenzene, benzene, 1-bromo-2-iodo, bromoiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-benzene, attercop-chm at127403, chemwish ic03500, iodobromobenzene, 2-iodobromobenzene
PubChem CID 11415
IUPAC Name 1-bromo-2-iodobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-iodobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9°C to 10°C
Colore Yellow
Densità 2.2030g/mL
Punti di ebollizione 120°C to 121°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4I
Indice di rifrazione 1.6620 to 1.664
Quantità 5 g
Beilstein 05, 223
Fieser 01,77
Gravità specifica 2.203
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 282.9
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-iodobenzene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.