Learn More
1-Bromo-2-iodobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-2-iodobenzene |
| CAS | 583-55-1 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br I |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 1-Iodo-2-bromobenzene, 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene, 2-Bromophenyl iodide, 2-Iodo-1-bromobenzene, 2-Iodobromobenzene, o-Bromoiodobenzene, o-Bromophenyl iodide, o-Iodobromobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 1-bromo-2-iodobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 282.904 |
| Peso formulazione | 281.854 |