Learn More
1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane, 97%, stab. with copper
Codice prodotto. 11480397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480397 100 g 100g
11460397 5 g 5g
11470397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21771.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 421-70-5 | C2BrF4I | 306.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 421-70-5
Formula molecolare C2BrF4I
Molecular Weight (g/mol) 306.82
Numero MDL MFCD00042136
InChI Key ZYNPYKGTNSXKPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2-iodotetrafluoroethane, 1-bromotetrafluoro-2-iodoethane, unii-e75xu1n0mr, e75xu1n0mr, ethane, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, ccris 9437, acmc-1amr3, 1-bromo-2-iodoperfluoroethane, 1-iodo-2-bromotetrafluoroethane, 2-iodo-1-bromotetrafluoroethane
PubChem CID 67902
IUPAC Name 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodoethane
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)I
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-iodotetrafluoroethane
Nota nome stabilized with copper
Densità 1.648
Punti di ebollizione 78°C
Indice di rifrazione 1.433
Quantità 100 g
Beilstein 1688466
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 306.82
Percent Purity 97%