Learn More
1-Bromo-2-methylnaphthalene, 90%, technical
Product Code. 10764271 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10764271 25 g Bottiglia in vetro 25g
10195683 5 g Bottiglia in vetro 5g
10143300 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10764271 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 154260250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 2586-62-1 | C11H9Br | 221.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2586-62-1
Formula molecolare C11H9Br
Molecular Weight (g/mol) 221.10
Numero MDL MFCD00003871
InChI Key CMIMBQIBIZZZHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1-bromo-2-methyl, 2-methyl-1-bromonaphthalene, .beta.-methyl-.alpha.-bromonaphthalene, zlchem 421, 1-bromo-2-methylnaphtalene, acmc-1cq62, 1-bromo-2-methyl-naphthalene, 1-bromo-2-methyl naphthalene, 1-bromanyl-2-methyl-naphthalene, 1-bromonaphthalen-2-yl methyl
PubChem CID 75754
IUPAC Name 1-bromo-2-methylnaphthalene
SMILES CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Nota nome 90-95%
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.4100g/mL
Punti di ebollizione 296.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C10H6Br
Indice di rifrazione 1.6480 to 1.6500
Quantità 25 g
Beilstein 05, 568
Gravità specifica 1.41
Peso formulazione 221.1
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-2-methylnaphthalene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.