Learn More
1-Bromo-2-methylpropane, 98+%
Codice prodotto. 11496696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496696 250 g 250g
11486696 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496696 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23854.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 78-77-3 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
Solubility
Slightly soluble in water. Miscible with alcohol, ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-77-3
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000217
InChI Key HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetal
PubChem CID 6555
IUPAC Name 1-bromo-2-methylpropane
SMILES CC(C)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-methylpropane
Punto di fusione -118°C
Densità 1.255
Punti di ebollizione 90°C to 92°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Indice di rifrazione 1.435
Quantità 250 g
Numero UN UN2342
Beilstein 1730915
Indice di Merck 14,5135
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Peso formulazione 137.02
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-2-methylpropane