Learn More
1-Bromo-2-methylpropane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-2-methylpropane |
| CAS | 78-77-3 |
| Formula molecolare | C4H9Br |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Methyl-2-propyl Bromide, 2-Methylpropyl Bromide, Bromoisobutane, Isobutyl Bromide, NSC 8416, iso-Butyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CBr |
| IUPAC Name | 1-bromo-2-methylpropane |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.02 |
| Peso formulazione | 135.9888 |