Learn More
1-Bromo-2-naphthaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30347214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347214 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347214 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB688455250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-naphthaldehyde
CAS 3378-82-3
Formula molecolare C11H7BrO
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-Bromo-2-naphthalenecarboxaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C11H7BrO/c12-11-9(7-13)6-5-8-3-1-2-4-10(8)11/h1-7H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1Br
IUPAC Name 1-bromo-2-naphthaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 235.08
Peso formulazione 233.97