Learn More
1-Bromo-2-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 10096293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10096293 5 g 5g
10417930 25 g 25g
10081800 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10096293 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150350050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 577-19-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 577-19-5
Formula molecolare C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Numero MDL MFCD00007045
InChI Key ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromonitrobenzene, o-bromonitrobenzene, o-nitrobromobenzene, 2-nitrobromobenzene, benzene, 1-bromo-2-nitro, o-nitrophenyl bromide, 2-bromo-1-nitrobenzene, 1-bromo-2-nitro-benzene, 2-bromo nitrobenzene, benzene, bromonitro
PubChem CID 11341
IUPAC Name 1-bromo-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-nitrobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40.0°C to 43.0°C
Punti di ebollizione 261.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4NO2
Quantità 5 g
Beilstein 05, I, 247
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 202.01
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.