Learn More
1-Bromo-2-nitrobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-2-nitrobenzene |
| CAS | 577-19-5 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Bromo-2-nitrobenzene, 2-Bromo-1-nitrobenzene, 2-Bromonitrobenzene, 2-Nitro-1-bromobenzene, 2-Nitrobromobenzene, 2-Nitrophenyl bromide, NSC 403836, o-Bromonitrobenzene, o-Nitrobromobenzene, o-Nitrophenyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Br |
| IUPAC Name | 1-bromo-2-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.01 |
| Peso formulazione | 200.9425 |