Learn More
1-Bromo-2-pentyne, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 439570100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 111-78-4 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità 10g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11924501
  • 96.64€ / 10g
Spedizione stimata
26-04-2021
Identificatori chimici
16400-32-1
147.01
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
85399
CCC#CCBr
C5H7Br
MFCD00236363
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
1-bromopent-2-yne
Specifica
1-Bromo-2-pentyne
Glass bottle
40°C to 41°C (20.0mmHg)
10g
96% min. (GC)
MFCD00236363
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
1-bromopent-2-yne
85399
Liquid
36°C
1.508
Yellow
16400-32-1
C5H7Br
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
CCC#CCBr
147.01
147.01
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-pentyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti