Learn More
1-Bromo-2-phenoxyethane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-2-phenoxyethane |
| CAS | 589-10-6 |
| Formula molecolare | C8 H9 Br O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Tamsulosin Impurity 20 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9BrO/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2 |
| SMILES | BrCCOc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 2-bromoethoxybenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.06 |
| Peso formulazione | 199.9837 |