Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene |
| Punto di fusione | 78.0°C to 82.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 247.09 |
| Percent Purity | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
- Attenzione
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.