Learn More
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene |
| CAS | 18282-59-2 |
| Formula molecolare | C6H3BrCl2 |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H |
| SMILES | Clc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC Name | 4-bromo-1,2-dichlorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.9 |
| Peso formulazione | 223.8795 |