Learn More
1-Bromo-3,4-dichlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30336546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336546 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6910131G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
CAS 18282-59-2
Formula molecolare C6H3BrCl2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H3BrCl2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC Name 4-bromo-1,2-dichlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 225.9
Peso formulazione 223.8795