Learn More
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, 97%
Codice prodotto. 11427176
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427176 100 g 100g
11407176 5 g 5g
11417176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427176 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25492.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19752-55-7 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19752-55-7
Formula molecolare C6H3BrCl2
Molecular Weight (g/mol) 225.894
Numero MDL MFCD00000584
InChI Key DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC Name 1-bromo-3,5-dichlorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Punto di fusione 73°C to 77°C
Punti di ebollizione 232°C
Quantità 100 g
Beilstein 1931524
Peso formulazione 225.91
Percent Purity 97%