Learn More
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10510532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10510532 5 g Bottiglia in vetro 5g
10397131 25 g Bottiglia in vetro 25g
10448862 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10510532 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 331900050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19752-55-7 | Molecular Formula: C6H3BrCl2 | Molecular Weight: 225.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19752-55-7
Formula molecolare C6H3BrCl2
Molecular Weight (g/mol) 225.9
Numero MDL MFCD00000584
InChI Key DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC Name 1-bromo-3,5-dichlorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74°C to 77°C
Punti di ebollizione 232°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 225.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder