Learn More
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10023080
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
461-96-1
C6H3BrF2
192.99
MFCD00010305
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
136313
1-bromo-3,5-difluorobenzene
FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
461-96-1
C6H3BrF2
192.99
MFCD00010305
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
136313
1-bromo-3,5-difluorobenzene
FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3, 5-difluorobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -27.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6760g/mL
Punti di ebollizione 140.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3F2
Indice di rifrazione 1.4980 to 1.5000
Quantità 2.5 mL
Beilstein 05, 679
Gravità specifica 1.676
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.238g/L (20°C)
Peso formulazione 192.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.