Learn More
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258797
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
20469-65-2
C8H9BrO2
217.06
MFCD06200685
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
639187
1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
20469-65-2
C8H9BrO2
217.06
MFCD06200685
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
639187
1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3, 5-dimethoxybenzene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 63.6°C to 65.7°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.