Learn More
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 97%
Codice prodotto. 15471528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471528 25 g 25g
15461528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15471528 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55312.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20469-65-2 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene is used as an intermediate in the synthetic preparation of pharmaceutical inhibitors via cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene is used as an intermediate in the synthetic preparation of pharmaceutical inhibitors via cross-coupling reactions.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Reacts with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20469-65-2
Formula molecolare C8H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Numero MDL MFCD06200685
InChI Key KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
IUPAC Name 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Punto di fusione 62°C to 66°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
Peso formulazione 217.06
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene