Learn More
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30049150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049150 25 mg 25mg
30049123 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30049150 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0066.090025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Nomi componenti o analita 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H9 Br O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(Br)cc(OC)c1
IUPAC Name 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Quantità 25 mg
Peso formulazione 215.9786 g/mol