Learn More
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30340833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340833 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340833 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68415510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
CAS 20469-65-2
Formula molecolare C8 H9 Br O2
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(Br)cc(OC)c1
IUPAC Name 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 217.06
Peso formulazione 215.9786