Learn More
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene, 95%
Codice prodotto. 15498168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498168 100 g 100g
15488168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15498168 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61622.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 144584-65-6 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144584-65-6
Formula molecolare C6H3BrClF
Molecular Weight (g/mol) 209.442
Numero MDL MFCD03412182
InChI Key DRNWNTAANHEQMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-2-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-fluoro-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chloro-2-fluoro-benzene, pubchem4338, acmc-1c0jw, intermediates-zcf02109, ksc493i6p, benzene,1-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 3685762
IUPAC Name 1-bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Punto di fusione 42°C to 46°C
Colore White to Yellow
Quantità 100 g
Peso formulazione 209.44
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid