Learn More
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13418618 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13418618 25 g 25g
13428618 5 g 5g
13438618 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13418618 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448750250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Identificatori chimici
CAS 33863-76-2
Formula molecolare C6H3BrClF
Molecular Weight (g/mol) 209.45
InChI Key GGMDFPMASIXEIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo3-chloro-5-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro, 1,3,5-fluorochlorobromobenzene, pubchem2261, acmc-209i3i, ksc494q7t, 3-chloro-5-fluoro-bromobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-flurobenzene
PubChem CID 2736223
IUPAC Name 1-bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Densità 1.7200g/mL
Punti di ebollizione 72°C (5.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(Cl)F
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.72
Peso formulazione 209.45
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene