Learn More
1-Bromo-3-chlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30335107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335107 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68221510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromochlorobenzene
CAS 108-37-2
Formula molecolare C6 H4 Br Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES Clc1cccc(Br)c1
IUPAC Name 1-bromo-3-chlorobenzene
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Peso formulazione 189.9185